2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1483-1G OR1483-25G OR1483-5G
APOSOR1483-1GEA 136 EUR
APOSOR1483-1G APOSOR1483-25G APOSOR1483-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇NO₆
Pto. de fusión: 215…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216502
Núm. CAS: 205680-83-7
UN: 3261
ADR: 8,III