tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR14832-10G
OR14832-5G
APOSOR14832-10GEA
0
EUR
APOSOR14832-10G
APOSOR14832-5G
tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₈N₂O₆S Pto. de fusión: 135…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09865024 Núm. CAS: 1017782-69-2 |