3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR14841-1G OR14841-5G OR14841-25G
APOSOR14841-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14841-1G APOSOR14841-5G APOSOR14841-25G
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formula: C4H5N3O2
MW: 127,1014 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463977
Núm. CAS: 34334-96-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR