(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 6-Methyl-3-pyridinemethanol, 5-Hydroxymethyl-2-methylpyridine, (6-Methylpyridin-3-yl)methanol, 5-Hydroxymethyl-2-picoline

OR14843-25G
APOSOR14843-25GEA 220 EUR
APOSOR14843-25G
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692003
Núm. CAS: 34107-46-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR