5-Amino-3-metil-1,2,4-tiadiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14846-1G OR14846-5G OR14846-10G
APOSOR14846-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14846-1G APOSOR14846-5G APOSOR14846-10G
5-Amino-3-metil-1,2,4-tiadiazol
5-Amino-3-metil-1,2,4-tiadiazol
Formula: C₃H₅N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114751
Núm. CAS: 17467-35-5