Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminothieno[2,3-d]pyrimidine, Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR14855-1G OR14855-500MG
APOSOR14855-1GEA 270 EUR
APOSOR14855-1G APOSOR14855-500MG
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Formula: C₆H₅N₃S
MW: 151,19 g/mol
Pto. de fusión: 234…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01316189
Núm. CAS: 14080-56-9