2,4,6-Tribromoanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 192 EUR
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanísol
2,4,6-Tribromoanísol
Formula: C₇H₅Br₃O
Pto. Ebullición: 297…299 °C
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192510
Núm. CAS: 607-99-8