1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14874-1G OR14874-5G
APOSOR14874-1GEA 286 EUR
APOSOR14874-1G APOSOR14874-5G
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
1-Methylindoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 220,5…230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09879911
Núm. CAS: 380922-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III