2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₂ClNO₂S
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02187331
Núm. CAS: 101012-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III