Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR14881-1G
OR14881-250MG
APOSOR14881-1GEA
288
EUR
APOSOR14881-1G
APOSOR14881-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Formula:
C₇H₁₁ClO₂ Pto. Ebullición: 110…111 °C/11mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08669649 Núm. CAS: 40500-05-8 UN: 3265 ADR: 8,II |