4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14890-1G OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA 348 EUR
APOSOR14890-1G APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 72…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 906353-01-3