2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-formyl-1,3-thiazole, 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-Chlorothiazole-5-carboxaldehyde
OR14891-1G OR14891-250MG OR14891-5G
APOSOR14891-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14891-1G APOSOR14891-250MG APOSOR14891-5G
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₂ClNOS
Pto. de fusión: 81,5…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01568717
Núm. CAS: 95453-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III