4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14896-1G OR14896-5G
APOSOR14896-1GEA 0 EUR
APOSOR14896-1G APOSOR14896-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₁N₃
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817559
Núm. CAS: 56935-79-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III