D(-)-allo-Isoleucina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucina, H-D-allo-Ile-OH
OR14897-5G OR14897-1G
APOSOR14897-5GEA 52.2 EUR
APOSOR14897-5G APOSOR14897-1G
D(-)-allo-Isoleucina 97%
D(-)-allo-Isoleucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 285 °C
Densidad: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066445
Núm. CAS: 1509-35-9