5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-4-ketovaleric acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, δ-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
OR1490-1G OR1490-5G OR1490-25G
APOSOR1490-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1490-1G APOSOR1490-5G APOSOR1490-25G
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₃
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012869
Núm. CAS: 5451-09-2
EINECS: 226-679-5