2,6-Dicloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR1491-100G
OR1491-500G
APOSOR1491-100GEA
21.9
EUR
APOSOR1491-100G
APOSOR1491-500G
2,6-Dicloropiridina 98%
2,6-Dicloropiridina
Formula:
C₅H₃Cl₂N Pto. Ebullición: 211 °C Pto. de fusión: 84…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006244 Núm. CAS: 2402-78-0 EINECS: 219-282-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |