N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1492-100G
OR1492-10G
OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA
68.3
EUR
APOSOR1492-100G
APOSOR1492-10G
APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Formula:
C₁₈H₁₇NO₄ Pto. de fusión: 151…157 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00062960 Núm. CAS: 79990-15-1 |