3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridine, 3-bromo-5-(chloromethyl)-, hydrochloride
OR14923-1G
APOSOR14923-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14923-1G
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₆BrCl₂N
MW: 242,925 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260933
Núm. CAS: 39741-46-3
UN: 1759
ADR: 8,III