2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1493-1G OR1493-100MG
APOSOR1493-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1493-1G APOSOR1493-100MG
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117876
Núm. CAS: 87376-25-8