5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Acetyl-6-bromopyridine
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974527
Núm. CAS: 139042-59-4