2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14933-1G
APOSOR14933-1GEA 87 EUR
APOSOR14933-1G
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₀N₂O₂S
MW: 198,25 g/mol
Pto. de fusión: 162,5…164.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01568825
Núm. CAS: 1011-41-2