2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR14942-1G OR14942-5G OR14942-10G
APOSOR14942-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14942-1G APOSOR14942-5G APOSOR14942-10G
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 119…120 °C/14mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129068
Núm. CAS: 4677-18-3
UN: 1987
ADR: 3,III