Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1496-1G OR1496-5G OR1496-10G
APOSOR1496-1GEA 87 EUR
APOSOR1496-1G APOSOR1496-5G APOSOR1496-10G
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Methyl-2-chlorobenzoylacetate
Formula: C₁₀H₉ClO₃
Pto. Ebullición: 100…108 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216528
Núm. CAS: 205985-98-4