3-Amino-6-methoxypyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14965-1G OR14965-250MG
APOSOR14965-1GEA 68.3 EUR
APOSOR14965-1G APOSOR14965-250MG
3-Amino-6-methoxypyridazine
3-Amino-6-methoxypyridazine
Formula: C₅H₇N₃O
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646127
Núm. CAS: 7252-84-8
EINECS: 230-670-1