4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
OR14973-100G
OR14973-25G
APOSOR14973-100GEA
0
EUR
APOSOR14973-100G
APOSOR14973-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂O MW: 164,98 g/mol Pto. de fusión: 200…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051504 Núm. CAS: 932-22-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...