Cloruro de butano-1-sulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14981-100G OR14981-25G
APOSOR14981-100GEA 0 EUR
APOSOR14981-100G APOSOR14981-25G
Cloruro de butano-1-sulfonilo 98%
Cloruro de butano-1-sulfonilo
Formula: C₄H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 80…81 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007464
Núm. CAS: 2386-60-9
UN: 3265
ADR: 8,II