Etilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Phenylethane
OR14988-100G OR14988-25G
APOSOR14988-100GEA 109 EUR
APOSOR14988-100G APOSOR14988-25G
Etilbenceno
Etilbenceno
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 136.2
Pto. de fusión: -95
Pto. de inflamación: 15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011647
Núm. CAS: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03801