Oxazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14992-10G OR14992-1G OR14992-5G
APOSOR14992-10GEA 201 EUR
APOSOR14992-10G APOSOR14992-1G APOSOR14992-5G
Oxazol 95%
Oxazole
Formula: C₃H₃NO
Pto. Ebullición: 69…70 °C
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009751
Núm. CAS: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN: 1993
ADR: 3,II