1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
OR14995-5G OR14995-25G
APOSOR14995-5GEA 29 EUR
APOSOR14995-5G APOSOR14995-25G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 210…216 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077436
Núm. CAS: 1621-91-6