Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester, alpha-Chloroglyoxalic acid ethyl ester Oxime, Ethylchloroximidoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetate
OR14997-25G OR14997-5G OR14997-1G
APOSOR14997-25GEA 79.9 EUR
APOSOR14997-25G APOSOR14997-5G APOSOR14997-1G
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Formula: C₄H₆ClNO₃
MW: 151,5483 g/mol
Pto. de fusión: 70…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010209
Núm. CAS: 14337-43-0
UN: 3335
ADR: 9,III