6-Bromoisoquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR14998-1G OR14998-25G OR14998-5G
APOSOR14998-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14998-1G APOSOR14998-25G APOSOR14998-5G
6-Bromoisoquinolina
6-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD04973299
Núm. CAS: 34784-05-9