(R)-(-)-1-Fenil-2-propanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 725 EUR
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Fenil-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Fenil-2-propanol
Formula: C₉H₁₂O
Pto. Ebullición: 219…221 °C
Densidad: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1572-95-8