4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 37.7 EUR
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,1800 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00962666
Núm. CAS: 3360-79-0