ω-Bromo-2,5-dihidroxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15000-1G OR15000-250MG OR15000-5G
APOSOR15000-1GEA 174 EUR
APOSOR15000-1G APOSOR15000-250MG APOSOR15000-5G
ω-Bromo-2,5-dihidroxiacetofenona
ω-Bromo-2,5-dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₃
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 25015-91-2
UN: 3261
ADR: 8,III