4-Bromo-m-anísidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-metoxianilina, 4-Bromo-3-anísidina
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 109 EUR
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Bromo-m-anísidina 97%
4-Bromo-m-anísidina
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664063
Núm. CAS: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III