Ácido 4-bromosalicílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
OR15002-25G OR15002-100G OR15002-5G
APOSOR15002-25GEA 42.2 EUR
APOSOR15002-25G APOSOR15002-100G APOSOR15002-5G
Ácido 4-bromosalicílico 98%
Ácido 4-bromosalicílico
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217.02 g/mol
Pto. de fusión: 216…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797970
Núm. CAS: 1666-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III