Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 21.9 EUR
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,9400 g/mol
Pto. de fusión: 45…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144771
Núm. CAS: 181765-86-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III