4-(Isopropylamino)diphenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
OR15007-100G OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA 29 EUR
APOSOR15007-100G APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamine
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formula: C₁₅H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 161 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 74…80 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026348
Núm. CAS: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III