2-Cloro-p-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-4-metilanilina
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 72.5 EUR
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Cloro-p-toluidina
2-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Pto. Ebullición: 223…225 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1.151 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007666
Núm. CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1 III