4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
OR15014-25G
APOSOR15014-25GEA 296 EUR
APOSOR15014-25G
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,22 g/mol
Pto. de fusión: 194…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191783
Núm. CAS: 53937-02-3