1-Methyl-5-indoleboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methylindole-5-boronic acid, N-Methylindole-5-boronic acid
OR15017-5G OR15017-25G
APOSOR15017-5GEA 121 EUR
APOSOR15017-5G APOSOR15017-25G
1-Methyl-5-indoleboronic acid
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₂
MW: 174,9900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03412070
Núm. CAS: 192182-55-1