6-Metoxinicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15018-10G OR15018-50G
APOSOR15018-10GEA 94.4 EUR
APOSOR15018-10G APOSOR15018-50G
6-Metoxinicotinato de metilo
6-Metoxinicotinato de metilo
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. Ebullición: 92 °C/3,5mmHg
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674130
Núm. CAS: 26218-80-4