2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15020-1G OR15020-250MG
APOSOR15020-1GEA 52.2 EUR
APOSOR15020-1G APOSOR15020-250MG
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
2-Bromo-6-methylpyrazine
Formula: C₅H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08705760
Núm. CAS: 914452-71-4