2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Hydroxyphenyl)pyrazole
OR15021-1G OR15021-500MG OR15021-5G
APOSOR15021-1GEA 58 EUR
APOSOR15021-1G APOSOR15021-500MG APOSOR15021-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093876
Núm. CAS: 34810-67-8
EINECS: 252-222-4