Piridinio tribromuro 90+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
OR15023-100G
OR15023-1KG
OR15023-500G
APOSOR15023-100GEA
21.9
EUR
APOSOR15023-100G
APOSOR15023-1KG
APOSOR15023-500G
Piridinio tribromuro 90+%
Piridinio tribromuro
Formula:
C₅H₆Br₃N MW: 319.82 g/mol Pto. de fusión: 127…133 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013223 Núm. CAS: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 UN: 3261 ADR: 8 II |