2-Bromo-5-metiltiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 128 EUR
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Bromo-5-metiltiofeno
2-Bromo-5-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 58
Densidad: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130103
Núm. CAS: 765-58-2
EINECS: 212-151-1