3-Bromo-2-clorotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-100GEA 275 EUR
APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Bromo-2-clorotiofeno 98%
3-Bromo-2-clorotiofeno
Formula: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C/9mmHg
Densidad: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043883
Núm. CAS: 40032-73-3