2-Bromo-4-cloroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15032-10G OR15032-250G OR15032-50G
APOSOR15032-10GEA 21.9 EUR
APOSOR15032-10G APOSOR15032-250G APOSOR15032-50G
2-Bromo-4-cloroanilina 98%
2-Bromo-4-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 64…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041313
Núm. CAS: 873-38-1
EINECS: 212-837-0