4-Cloro-m-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-3-metilanilina
OR15033-100G
APOSOR15033-100GEA 109 EUR
APOSOR15033-100G
4-Cloro-m-toluidina 98%
4-Cloro-m-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066332
Núm. CAS: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III