3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15035-1G OR15035-25G OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15035-1G APOSOR15035-25G APOSOR15035-5G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClIN
MW: 263,4629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672974
Núm. CAS: 289039-30-1